Disulfuro de platino (≥74.8% Pt)
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
Sulfuro de platino (IV)
13992.03
13992.06
13992.03EA
317
EUR
13992.03
13992.06
Disulfuro de platino (≥74.8% Pt)
Disulfuro de platino
CAS No.: 12038-21-0
Molecular Formula: PtS2
Formula Weight: 259.22
Physical Form: Powder
Melting Point: 225-250° dec.
MDL No.: MFCD00016293
Formula:
PtS₂ MW: 259,21 g/mol Pto. de fusión: 225…250 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016293 Núm. CAS: 12038-21-0 EINECS: 234-876-2 |