Ácido nítrico 60% in water, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Nitric acid solution
133620010 133620025 133620011 133620026
ACRO133620010EA 55.6 EUR
ACRO133620010 ACRO133620025 ACRO133620011 ACRO133620026
Ácido nítrico 60% in water, extra puro
Ácido nítrico
Formula: HNO₃
MW: 63.01 g/mol
Pto. Ebullición: ∼120 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –42 °C
Densidad: 1.33 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011349
Núm. CAS: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8 II
Índice Merck: 13,06610
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Titration with NaOH 59.0 to 63.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
NMR (31P-NMR) Consistent with structure
Elemental Analysis 7.6 to 8.2 % H
Specific optical rotation +78° to +86° (20°C, 589 nm) (c=0.8 in chloroform)