Mifepristone ≥99%
Proveedor: ENZO LIFE SCIENCES
|
Peligro
|
Sinónimos:
RU 486
BMLS5100025
BMLS5100100
ENZOBMLS5100025EA
110
EUR
ENZOBMLS5100025
ENZOBMLS5100100
Mifepristone ≥99%
Mifepristone
Progesterone receptor ligand.
Progesterone receptor antagonist.
Soluble in methanol or DMSO.
Formula:
C₂₉H₃₅NO₂ MW: 429,60 g/mol Temperatura de almacenaje: Congelador |
Núm. CAS:
84371-65-3 |
Resultados test especificaciones
Purity | ≥99% (Assay) |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...