N,N,2-Trimethyl-5-nitrobenzenesulphonamide (sintético) ≥98% (by TLC)
Proveedor: ENZO LIFE SCIENCES
BMLPD1200010 BMLPD1200050
ENZOBMLPD1200010EA 86.9 EUR
ENZOBMLPD1200010 ENZOBMLPD1200050
N,N,2-Trimethyl-5-nitrobenzenesulphonamide (sintético) ≥98% (by TLC)
N,N,2-Trimethyl-5-nitrobenzenesulphonamide
The first selective PDE7 inhibitor (Ki=180 nM).
  • PDE inhibitor
White to off-white solid.
Formula: C₉H₁₂N₂O₄S
Pto. de fusión: 65…67 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03039912
Núm. CAS: 433695-36-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9c32213fb0da3d4eeaad80fff3ea4e0e3e7dfcf7&vid=c4e4f9a2c8bb0042d082547e51d91413301d0211&prid=web&clid=SAPDAM