Seratrodast ≥98%
Proveedor: ENZO LIFE SCIENCES
Atención
Sinónimos: 7-Phenyl-7-(2,4,5-trimethyl-3,6-dioxocyclohexa-1,4-dien-1-yl)heptanoic acid
BMLRA1190010 BMLRA1190050
ENZOBMLRA1190010EA 110 EUR
ENZOBMLRA1190010 ENZOBMLRA1190050
Seratrodast ≥98%
Seratrodast
Thromboxane receptor ligand.
Seratrodast is a potent and selective thromboxane A₂ receptor (TP) antagonist with antioxidant properties.
Soluble in DMSO (12mg/ml); Ethanol (10mg/ml)
Formula: C₂₂H₂₆O₄
MW: 354.45 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00875701
Núm. CAS: 112665-43-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=facd2bb44ca138f65fcd31ac0386646c8958ff67&vid=9a23b76c3fd6bdf368d2a5fc9d5dee6bd396decf&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity ≥98%