SB-366791 ≥98% (by TLC)
Proveedor: ENZO LIFE SCIENCES
Atención
Sinónimos: 4-Chloro-N-(3-methoxyphenyl)cinnamide, 3-(4-Chlorophenyl)-N-(3-methoxyphenyl)acrylamide, N-(3-Methoxyphenyl)-4-chlorocinnamide
BMLVR1050005 BMLVR1050025
ENZOBMLVR1050005EA 84.7 EUR
ENZOBMLVR1050005 ENZOBMLVR1050025
SB-366791 ≥98% (by TLC)
SB-366791
A potent and selective vanilloid receptor (TRPV1) antagonist. An effective antagonist of hTRPV1 when stimulated by capsaicin, acid, or noxious heat.
Soluble in DMSO (25 mg/ml) or 100% ethanol (10 mg/ml with warming).
Formula: C₁₆H₁₄ClNO₂
MW: 287,743 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01033818
Núm. CAS: 472981-92-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3bc56da941aae85eadcb33deda34da89d80e7b6c&vid=5f290e95bbd869965eb19e9a254bf60c60804dc8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity ≥98% (TLC)