SC-51322 ≥98%
Proveedor: ENZO LIFE SCIENCES
Sinónimos: 3-chloro-N'-[3-(furan-2-ylmethylsulphanyl)propanoyl]-6H-benzo[b][1,4]benzoxazepine-5-carbohydrazide
BMLRA1120005 BMLRA1120025
ENZOBMLRA1120005EA 110 EUR
ENZOBMLRA1120005 ENZOBMLRA1120025
SC-51322 ≥98%
SC-51322
Prostanoid receptor inhibitor
A potent and selective prostaglandin E2 antagonist (pA2=8.1). Displays in vivo analgesic activity in the mouse (ED50=0.9 mg/kg).
Formula: C₂₂H₂₀ClN₃O₄S
MW: 457.929 g/mol
Número MDL: MFCD00916246
Núm. CAS: 146032-79-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=06184601d37a37b7894a0b44989b4b3927b09aa6&vid=d7c710a3ffa59768f38a231a5b65b3101ae3efbc&prid=web&clid=SAPDAM