Nocodazole ≥98%
Proveedor: ENZO LIFE SCIENCES
Sinónimos: Methyl (6-(thiophene-2-carbonyl)-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)carbamate
BMLT1010010 BMLT1010050
ENZOBMLT1010010EA 114 EUR
ENZOBMLT1010010 ENZOBMLT1010050
Nocodazole ≥98%
Nocodazole
Microtubule inhibitor
Synthetic reversible microtubule inhibitor.
Formula: C₁₄H₁₁N₃O₃S
Número MDL: MFCD00005588
Núm. CAS: 31430-18-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ff82e70bd1808b1f01e023316722f05868369081&vid=af80ac0aecaa68226652609dbaaf2a1895b0ec35&prid=web&clid=SAPDAM