Astemizole ≥99% (by TLC), off-white powder
Proveedor: ENZO LIFE SCIENCES
|
Atención
|
Sinónimos:
1-(4-Fluorobenzyl)-2-(1-[4-methoxyphenethyl]piperidin-4-yl)aminobenzimidazole, astemizole
BMLNH1010010
BMLNH1010050
ENZOBMLNH1010010EA
86.9
EUR
ENZOBMLNH1010010
ENZOBMLNH1010050
Astemizole ≥99% (by TLC), off-white powder
Astemizole
Histamine receptor ligand
Selective histamine H1 receptor antagonist.
Soluble in chloroform (clear faint yellow solution at 100 mg/ml).
Formula:
C₂₈H₃₁FN₄O Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00153919 Núm. CAS: 68844-77-9 |
|
Resultados test especificaciones
Purity | ≥99% (TLC) |