NS-1643 ≥98% (by TLC)
Proveedor: ENZO LIFE SCIENCES
|
Atención
|
K⁺ channel activator.
A novel and selective HERG K⁺ channel activator (EC50=10.5 µM). Activates ERG2 channels. Displays antiarrhythmic properties in rabbit models.
Soluble in DMSO (25 mg/ml) or ethanol (25 mg/ml).
Formula:
C₁₅H₁₀F₆N₂O₃ |
Número MDL:
MFCD08705418 Núm. CAS: 448895-37-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
|
Resultados test especificaciones
Purity | ≥98% (TLC) |