Prostaglandin D₂ ≥98% (by HPLC)
Proveedor: ENZO LIFE SCIENCES
Peligro
Sinónimos: PGD₂
BMLPG0050001 BMLPG0050010
ENZOBMLPG0050001EA 77 EUR
ENZOBMLPG0050001 ENZOBMLPG0050010
Prostaglandin D₂ ≥98% (by HPLC)
Prostaglandin D2
Prostanoid receptor ligand.
Principal cyclooxygenase product of the mast cell and PGJ₂.
MW: 352,5 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Núm. CAS: 41598-07-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd6bf1c5ec762d1895f102b42d464097a1ac5b08&vid=49761997255650b0123af013b9e17203b14721fb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity ≥98% (HPLC)