Bimatoprost ≥97%
Proveedor: ENZO LIFE SCIENCES
Peligro
Sinónimos: (Z)-7-((1R,2R,3R,5S)-3,5-Dihydroxy-2-((S,E)-3-hydroxy-5-phenylpent-1-en-1-yl)cyclopentyl)-N-ethylhept-5-enamide
BMLRA1210001 BMLRA1210010
ENZOBMLRA1210001EA 75.9 EUR
ENZOBMLRA1210001 ENZOBMLRA1210010
Bimatoprost ≥97%
Bimatoprost
FP receptor agonist.
Stable analog of PGF2α. Agonist at FP receptors (after in vivo hydrolysis to the free acid). It is an efficacious treatment for glaucoma. It also displays an unusual eye lash lengthening effect.
Soluble in DMSO (25 mg/ml) or ethanol (25 mg/ml).
Formula: C₂₅H₃₇NO₄
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD03411999
Núm. CAS: 155206-00-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=983c0eb122a082365b99d49e2e8f1f4c9011a75f&vid=56a1416ec156bba4f91f1369efe5c773eee80afb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity ≥97%