Nullscript ≥97% (by TLC)
Proveedor: Enzo Life Sciences
BMLGR3270001 BMLGR3270005
ENZOBMLGR3270001EA 84.7 EUR
ENZOBMLGR3270001 ENZOBMLGR3270005
Nullscript ≥97% (by TLC)
Formula: C₁₆H₁₄N₂O₄
Número MDL: MFCD00405081
Núm. CAS: 300816-11-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9b2118736bcf936201c23a0f64172de0fed869a6&vid=1b390781868ed27c215e94ee42dddbc17ae44567&prid=web&clid=SAPDAM