Glutatión oxidado
Proveedor: ENZO LIFE SCIENCES
Sinónimos: GSSG
ALX157001G001 ALX157001G005 ALX157001M250
ENZOALX157001G001EA 95.7 EUR
ENZOALX157001G001 ENZOALX157001G005 ENZOALX157001M250
Glutatión oxidado
Bi(glutation-S-ilo)
Formula: C₂₀H₃₂N₆O₁₂S₂
MW: 612.64 g/mol
Pto. de fusión: 185 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00063106
Núm. CAS: 27025-41-8
EINECS: 248-170-7