L(-)-Glutatión
Proveedor: ENZO LIFE SCIENCES
Sinónimos: GSH
ALX157002G005 ALX157002G025
ENZOALX157002G005EA 55 EUR
ENZOALX157002G005 ENZOALX157002G025
L(-)-Glutatión
L(-)-Glutation
Formula: C₁₀H₁₇N₃O₆S
Pto. de fusión: 185…195 °C
Densidad: 1,475 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00065939
Núm. CAS: 70-18-8
EINECS: 200-725-4
Índice Merck: 13,04488