AEBSF clorhidrato (4-(2-Aminoetil)benceno sulfonilo fluoruro clorhidrato)
Proveedor: ENZO LIFE SCIENCES
Atención
Sinónimos: 4-(2-Aminoethyl)benzenesulphonyl fluoride hydrochloride, AEBSF hydrochloride
ALX270022G001 ALX270022M250
ENZOALX270022G001EA 687 EUR
ENZOALX270022G001 ENZOALX270022M250
AEBSF clorhidrato (4-(2-Aminoetil)benceno sulfonilo fluoruro clorhidrato)
AEBSF hydrochloride (4-(2-aminoethyl)benzenesulphonylfluoride hydrochloride)
Formula: C₈H₁₁ClFNO₂S
MW: 239.69 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00132962
Núm. CAS: 30827-99-7
UN: 3261
ADR: 8 II