Ebselen
Proveedor: ENZO LIFE SCIENCES
Peligro
Sinónimos: 2-Phenyl-1,2-benzoisoselenazol-3(2H)-one, 2-Phenylbenzo[d][1,2]selenazol-3(2H)-one
ALX270097M025
ENZOALX270097M025EA 120 EUR
ENZOALX270097M025
Ebselen
Ebselen
Formula: C₁₃H₉NOSe
MW: 274,20 g/mol
Número MDL: MFCD00210937
Núm. CAS: 60940-34-3
UN: 3283
ADR: 6.1,III