4-(Dimethylamino)-N-[7-(hydroxyamino)-7-oxoheptyl]benzamide ≥98% (by HPLC)
Proveedor: ENZO LIFE SCIENCES
ALX270297M001 ALX270297M005
ENZOALX270297M001EA 173 EUR
ENZOALX270297M001 ENZOALX270297M005
4-(Dimethylamino)-N-[7-(hydroxyamino)-7-oxoheptyl]benzamide ≥98% (by HPLC)
4-(Dimethylamino)-N-[7-(hydroxyamino)-7-oxoheptyl]benzamide
Potent inhibitor of histone deacetylases (HDACs) (IC50≤1µM).
  • HDAC inhibitor
White crystalline solid.
Soluble in DMSO (1mg/ml)
Formula: C₁₆H₂₅N₃O₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03453554
Núm. CAS: 251456-60-7