Okadaic acid
Proveedor: ENZO LIFE SCIENCES
Sinónimos: 9,10-deepithio-9,10-didehydroacanthifolicin, OA
ALX350003C025 ALX350003C050 ALX350003C100 ALX350003M001
ENZOALX350003C025EA 139 EUR
ENZOALX350003C025 ENZOALX350003C050 ENZOALX350003C100 ENZOALX350003M001
Okadaic acid
Okadaic acid
Formula: C₄₄H₆₈O₁₃
Número MDL: MFCD00083455
Núm. CAS: 78111-17-8