Genisteina
Proveedor: ENZO LIFE SCIENCES
ALX350006G001 ALX350006M010 ALX350006M025 ALX350006M050 ALX350006M100
ENZOALX350006G001EA 1010 EUR
ENZOALX350006G001 ENZOALX350006M010 ENZOALX350006M025 ENZOALX350006M050 ENZOALX350006M100
Genisteina
Genisteina
Formula: C₁₅H₁₀O₅
Pto. de fusión: 297…298 °C
Número MDL: MFCD00016952
Núm. CAS: 446-72-0
EINECS: 207-174-9