Okadaic acid ammonium salt
Proveedor: ENZO LIFE SCIENCES
ALX350010C100 ALX350010M001
ENZOALX350010C100EA 330 EUR
ENZOALX350010C100 ENZOALX350010M001
Okadaic acid ammonium salt
Okadaic acid ammonium salt
Formula: C₄₄H₆₇O₁₃·NH₄
Número MDL: MFCD00153856
Núm. CAS: 155716-06-6