Okadaic acid sodium salt
Proveedor: ENZO LIFE SCIENCES
Sinónimos: 9,10-deepithio-9,10-didehydroacanthifolicin sodium salt, OA sodium salt
ALX350011C025 ALX350011C100 ALX350011M001
ENZOALX350011C025EA 112 EUR
ENZOALX350011C025 ENZOALX350011C100 ENZOALX350011M001
Okadaic acid sodium salt
Okadaic acid sodium salt
Formula: C₄₄H₆₇NaO₁₃
Número MDL: MFCD00210208
Núm. CAS: 209266-80-8