1,7-Bis(4-hidroxi-3-metoxifenil)hepta-1,6-dieno-3,5-diona (de Curcuma longa) ≥98% (by HPLC), grado alta pureza
Proveedor: ENZO LIFE SCIENCES
Sinónimos: (1E,6E)-1,7-Bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)hepta-1,6-diene-3,5-dione
ALX350028M010 ALX350028M050 ALX350028M250
ENZOALX350028M010EA 51.7 EUR
ENZOALX350028M010 ENZOALX350028M050 ENZOALX350028M250
1,7-Bis(4-hidroxi-3-metoxifenil)hepta-1,6-dieno-3,5-diona (de Curcuma longa) ≥98% (by HPLC), grado alta pureza
1,7-Bis(4-hidroxi-3-metoxifenil)hepta-1,6-dieno-3,5-diona
Formula: C₂₁H₂₀O₆
MW: 368.39 g/mol
Número MDL: MFCD00008365
Núm. CAS: 458-37-7
EINECS: 207-280-5