Daidzin ≥98%
Proveedor: ENZO LIFE SCIENCES
Sinónimos: 7-(beta-D-Glucopyranosyloxy)-4'-hydroxyisoflavone, 3-(4-Hydroxyphenyl)-7-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-4H-chromen-4-one
ALX350248M010
ENZOALX350248M010EA 626 EUR
ENZOALX350248M010
Daidzin ≥98%
Daidzin
Glucoside of daidzein.
Glucoside of the isoflavone daidzein found in soy beans.
Soluble in DMSO or dilute aqueous base; insoluble in water.
Formula: C₂₁H₂₀O₉
MW: 416,38 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00017466
Núm. CAS: 552-66-9
Índice Merck: 14,02801
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity ≥98%