(S)-(+)-Abscisic acid cis- and trans-mixture (de Curvularia lunata) ≥97% (by HPLC)
Proveedor: ENZO LIFE SCIENCES
Atención
Sinónimos: ABA, (+)-cis,trans ABA, (S)-5-(1-Hydroxy-2,6,6-trimethyl-4-oxo-2-cyclohexen-1-yl)-3-methyl-(2Z,4E)-pentadienoic acid, (S)-(+)-Abscisic acid, Dormin, S-ABA, (+)-Abscisic acid
ALX350255C500 ALX350255M001
ENZOALX350255C500EA 172 EUR
ENZOALX350255C500 ENZOALX350255M001
(S)-(+)-Abscisic acid cis- and trans-mixture (de Curvularia lunata) ≥97% (by HPLC)
(S)-(+)-Abscisic acid
Plant hormone.
Natural and active isomer of the abscission accelerating plant hormone.
Soluble in ethanol or DMSO.
Formula: C₁₅H₂₀O₄
MW: 264.32 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00066545
Núm. CAS: 21293-29-8
Índice Merck: 14,00011
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity ≥97% by HPLC
Source Isolated from Curvularia lunata