Gentamicina sulfato
Proveedor: ENZO LIFE SCIENCES
Peligro
ALX380003G001 ALX380003G005 ALX380003G010 ALX380003G025
ENZOALX380003G001EA 83.6 EUR
ENZOALX380003G001 ENZOALX380003G005 ENZOALX380003G010 ENZOALX380003G025
Gentamicina sulfato
Gentamicina, sulfato (sal)
Pto. de fusión: 218…237 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00270181
Núm. CAS: 1405-41-0
EINECS: 215-778-9
Índice Merck: 13,04403