G148 disulfato
Proveedor: ENZO LIFE SCIENCES
Atención
ALX380013G001 ALX380013G005 ALX380013M500
ENZOALX380013G001EA 69.3 EUR
ENZOALX380013G001 ENZOALX380013G005 ENZOALX380013M500
G148 disulfato
Disulfato G148
Formula: C₂₀H₄₄N₄O₁₈S₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00058314
Núm. CAS: 108321-42-2