Monensin sal monosódica
Proveedor: ENZO LIFE SCIENCES
Peligro
Sinónimos: Monensin, Sodium Salt, Monensin sodium salt
ALX380026G001 ALX380026M100
ENZOALX380026G001EA 125 EUR
ENZOALX380026G001 ENZOALX380026M100
Monensin sal monosódica
Monensin sal monosódica
Formula: C₃₆H₆₁NaO₁₁
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00077826
Núm. CAS: 22373-78-0
EINECS: 244-941-7
UN: 3462
ADR: 6.1,II