Citocalasina A
Proveedor: ENZO LIFE SCIENCES
ALX380057M001 ALX380057M005 ALX380057M010
ENZOALX380057M001EA 102 EUR
ENZOALX380057M001 ENZOALX380057M005 ENZOALX380057M010
Citocalasina A
Citocalasina A
Formula: C₂₉H₃₅NO₅
Pto. de fusión: 182…185 °C
Número MDL: MFCD00005935
Núm. CAS: 14110-64-6
EINECS: 237-964-9
UN: 1544
ADR: 6.1,II