Ácido 5,5'-ditiobis(2-nitrobenzoico) (Reactivo de Ellman)
Proveedor: ENZO LIFE SCIENCES
Atención
ALX400034G001 ALX400034G005
ENZOALX400034G001EA 52.8 EUR
ENZOALX400034G001 ENZOALX400034G005
Ácido 5,5'-ditiobis(2-nitrobenzoico) (Reactivo de Ellman)
Ácido 5,5'-ditiobis(2-nitrobenzoico) (Reactivo de Ellman)
Formula: C₁₄H₈N₂O₈S₂
Pto. de fusión: 240…244 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007140
Núm. CAS: 69-78-3
EINECS: 200-714-4