cis-Platino
Proveedor: ENZO LIFE SCIENCES
ALX400040M050 ALX400040M250
ENZOALX400040M050EA 73.7 EUR
ENZOALX400040M050 ENZOALX400040M250
cis-Platino
cis-Platino
Formula: H₆Cl₂N₂Pt
Densidad: 3,738 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00011623
Núm. CAS: 15663-27-1
EINECS: 239-733-8
UN: 3288
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 13,02341