Carboplatin ≥98% (by HPLC)
Proveedor: ENZO LIFE SCIENCES
Peligro
Sinónimos: cis-Diammine(1,1-cyclobutanedicarboxylato)platinum(II), cis-Diamine(1,1-cyclobutanedicarboxylato)platinum(II), 1,1-Cyclobutanedicarboxylatodiammineplatinum(II)
ALX400041M025 ALX400041M100
ENZOALX400041M025EA 68.2 EUR
ENZOALX400041M025 ENZOALX400041M100
Carboplatin ≥98% (by HPLC)
Carboplatin
Antitumor agent.
An analog of cisplatin.
Soluble in water.
Formula: C₆H₁₂N₂O₄Pt
MW: 371,26 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00070464
Núm. CAS: 41575-94-4
EINECS: 255-446-0
Índice Merck: 14,01822
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity ≥98% (HPLC)