HAT activator, CTPB ≥97% (by 1H-NMR)
Proveedor: ENZO LIFE SCIENCES
Sinónimos: N-(4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)-2-ethoxy-6-pentadecylbenzamide, CTPB
ALX420033M001 ALX420033M005
ENZOALX420033M001EA 73.7 EUR
ENZOALX420033M001 ENZOALX420033M005
HAT activator, CTPB ≥97% (by 1H-NMR)
HAT activator, CTPB
p300 HAT activator.
Potent activator of p300 HAT (histone acetyltransferase), but not of PCAF (p300/CBP-associated factor) HAT activities.
Soluble in DMSO.
Formula: C₃₁H₄₃ClF₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD08702707
Núm. CAS: 586976-24-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity ≥97% (¹H-NMR)
Identity Determined by NMR