Spermine NONOate ≥97% (by NMR)
Proveedor: ENZO LIFE SCIENCES
|
Atención
|
ALX4300135005
ALX430013M005
ALX430013M025
ENZOALX4300135005EA
214
EUR
ENZOALX4300135005
ENZOALX430013M005
ENZOALX430013M025
Spermine NONOate ≥97% (by NMR)
Spermine NONOate
Nitric oxide (NO) donor.
A convenient reagent for preparing aqueous solutions of NO. Relatively stable in alkaline solution.
Hygroscopic. Soluble in water, methanol or 100% ethanol.
Precaución: Protect from light and oxygen. Keep under inert gas.
Formula:
C₁₀H₂₆N₆O₂ Temperatura de almacenaje: Ultracongelador (–80°C) |
Núm. CAS:
136587-13-8 |
Resultados test especificaciones
Purity | ≥97% (NMR) |