Noc-12 ≥97% (by HPLC)
Proveedor: ENZO LIFE SCIENCES
Atención
Packaged under inert gas.
ALX430019M005 ALX430019M010
ENZOALX430019M005EA 126 EUR
ENZOALX430019M005 ENZOALX430019M010
Noc-12 ≥97% (by HPLC)
Noc-12
Nitric oxide (NO) donor.
The half-life time of 0.1 mM NOC-12 is 100 min at 37 °C in 0.1 M PBS, pH 7.4.
Soluble in 0.1 M NaOH (10 mg/ml).
Precaución: Protect from light and moisture. 
Formula: C₆H₁₆N₄O₂
Temperatura de almacenaje: Congelador
Núm. CAS: 146724-89-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity ≥97% (HPLC)