Metotrexato
Proveedor: ENZO LIFE SCIENCES
Peligro
ALX440045G001 ALX440045M050 ALX440045M100 ALX440045M500
ENZOALX440045G001EA 502 EUR
ENZOALX440045G001 ENZOALX440045M050 ENZOALX440045M100 ENZOALX440045M500
Metotrexato
Metotrexato
Formula: C₂₀H₂₂N₈O₅
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00150847
Núm. CAS: 59-05-2
EINECS: 200-413-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III