Ionomycin free acid
Proveedor: ENZO LIFE SCIENCES
ALX450006M001 ALX450006M005
ENZOALX450006M001EA 149 EUR
ENZOALX450006M001 ENZOALX450006M005
Ionomycin free acid
Ionomycin
Formula: C₄₁H₇₂O₉
Número MDL: MFCD06798385
Núm. CAS: 56092-81-0