Ionomycin calcium salt
Proveedor: ENZO LIFE SCIENCES
ALX450007M001 ALX450007M005
ENZOALX450007M001EA 165 EUR
ENZOALX450007M001 ENZOALX450007M005
Ionomycin calcium salt
Ionomycin calcium salt
Formula: C₄₁H₇₀CaO₉
Número MDL: MFCD00151183
Núm. CAS: 56092-82-1