D(+)-Biotina
Proveedor: ENZO LIFE SCIENCES
Sinónimos: Vitamina B8, Vitamina B7, Vitamina H
ALX460002G001 ALX460002G005
ENZOALX460002G001EA 50.6 EUR
ENZOALX460002G001 ENZOALX460002G005
D(+)-Biotina
D(+)-Biotina
Formula: C₁₀H₁₆N₂O₃S
MW: 244.31 g/mol
Pto. de fusión: 232…233 °C
Densidad: 1,41 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005541
Núm. CAS: 58-85-5
EINECS: 200-399-3
Índice Merck: 13,01231