Cyanocobalamina
Proveedor: ENZO LIFE SCIENCES
ALX460024G001 ALX460024G005
ENZOALX460024G001EA 85.8 EUR
ENZOALX460024G001 ENZOALX460024G005
Cyanocobalamina
Cyanocobalamina
Formula: C₆₃H₈₈CoN₁₄O₁₄P
Pto. de fusión: 320 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00151092
Núm. CAS: 68-19-9
EINECS: 200-680-0
Índice Merck: 12,10152