Adenosine-5'-diphosphate monopotassium salt ≥87%
Proveedor: ENZO LIFE SCIENCES
ALX480002G001 ALX480002G005
ENZOALX480002G001EA 84.7 EUR
ENZOALX480002G001 ENZOALX480002G005
Adenosine-5'-diphosphate monopotassium salt ≥87%
Adenosine-5'-diphosphate monopotassium salt
Formula: C₁₀H₁₄N₅O₁₀P₂K
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00066472
Núm. CAS: 72696-48-1
Índice Merck: 14,00154
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (assay) ≥87%
Source Isolated from yeast