Nicotinamida adenina dinucleotido fosfato sal disódica
Proveedor: ENZO LIFE SCIENCES
ALX480003G001 ALX480003M050 ALX480003M250
ENZOALX480003G001EA 290 EUR
ENZOALX480003G001 ENZOALX480003M050 ENZOALX480003M250
Nicotinamida adenina dinucleotido fosfato sal disódica
Nicotinamida adenina dinucleotido fosfato sal disódica
ß-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADP-Na2, oxidized form)
Formula: C₂₁H₂₆N₇Na₂O₁₇P₃
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00065390
Núm. CAS: 24292-60-2
EINECS: 246-129-8