Guanosine-5'-O-(3-thiotriphosphate) tetralithium salt ≥85% (by HPLC)
Proveedor: ENZO LIFE SCIENCES
Atención
ALX480056M001 ALX480056M005
ENZOALX480056M001EA 85.8 EUR
ENZOALX480056M001 ENZOALX480056M005
Guanosine-5'-O-(3-thiotriphosphate) tetralithium salt ≥85% (by HPLC)
Guanosine-5'-O-(3-thiotriphosphate) tetralithium salt
Nonhydrolysable GTP analog.
A nonhydrolysable analog of guanosine-5’-O-triphosphate (GTP). Stimulates inositol trisphosphate formation in membranes.
Soluble in water (25 mg/ml).
Formula: C₁₀H₁₂N₅O₁₃P₃S·4Li
Temperatura de almacenaje: Congelador
Núm. CAS: 94825-44-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (HPLC) ≥85%