N-Octil β-D-glucopiranósido
Proveedor: ENZO LIFE SCIENCES
Atención
Sinónimos: Octil β-D-glucopiranósido
ALX500001G001 ALX500001G005 ALX500001G025
ENZOALX500001G001EA 56.1 EUR
ENZOALX500001G001 ENZOALX500001G005 ENZOALX500001G025
N-Octil β-D-glucopiranósido
N-Octil β-D-glucopiranósido
Formula: C₁₄H₂₈O₆
MW: 292.37 g/mol
Pto. de fusión: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00063288
Núm. CAS: 29836-26-8
EINECS: 249-887-8