n-Dodecil-β-D-maltósido
Proveedor: ENZO LIFE SCIENCES
Atención
Sinónimos: DDM
ALX500007G001 ALX500007G005 ALX500007G025
ENZOALX500007G001EA 178 EUR
ENZOALX500007G001 ENZOALX500007G005 ENZOALX500007G025
n-Dodecil-β-D-maltósido
n-Dodecyl-β-D-maltoside
Formula: C₂₄H₄₆O₁₁
MW: 510.6 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00043012
Núm. CAS: 69227-93-6