Nifedipine ≥98%
Proveedor: ENZO LIFE SCIENCES
Sinónimos: Dimethyl 2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, Adalat, 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic Acid Dimethyl Ester
ALX550091G005 ALX550091G025
ENZOALX550091G005EA 92.4 EUR
ENZOALX550091G005 ENZOALX550091G025
Nifedipine ≥98%
Nifedipine
Ca²⁺ channel inhibitor
Voltage-sensitive (L-type) Ca²⁺ channel blocker. Vasodilator. Induces apoptosis.
Formula: C₁₇H₁₈N₂O₆
Número MDL: MFCD00057326
Núm. CAS: 21829-25-4