5-Nitro-6,7-dichloro-1,4-dihydro-2,3-quinoxalinedione ≥98% (by TLC)
Proveedor: ENZO LIFE SCIENCES
ALX550228M005 ALX550228M025
ENZOALX550228M005EA 171 EUR
ENZOALX550228M005 ENZOALX550228M025
5-Nitro-6,7-dichloro-1,4-dihydro-2,3-quinoxalinedione ≥98% (by TLC)
5-Nitro-6,7-dichloro-1,4-dihydro-2,3-quinoxalinedione
Potent and selective NMDA receptor glycine site antagonist.
Soluble in DMSO or dilute aqueous base.
Formula: C₈H₃Cl₂N₃O₄
MW: 276,0 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Núm. CAS: 153504-81-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (TLC, elemental analysis) ≥98%