3-(2-Aminoetil)-5-hidroxiindol clorhidrato
Proveedor: ENZO LIFE SCIENCES
Sinónimos: 5-Hydroxytryptamine Hydrochloride
ALX550328G001 ALX550328M050
ENZOALX550328G001EA 317 EUR
ENZOALX550328G001 ENZOALX550328M050
3-(2-Aminoetil)-5-hidroxiindol clorhidrato
3-(2-Aminoetil)-5-hidroxiindol clorhidrato
Formula: C₁₀H₁₃ClN₂O
MW: 212.68 g/mol
Número MDL: MFCD00012686
Núm. CAS: 153-98-0
UN: 2811
ADR: 6.1 III