X-Gal (5-Bromo-4-cloro-3-indolil-ß-D-galactopiranósido)
Proveedor: ENZO LIFE SCIENCES
ALX582002G001 ALX582002G005
ENZOALX582002G001EA 161 EUR
ENZOALX582002G001 ENZOALX582002G005
X-Gal (5-Bromo-4-cloro-3-indolil-ß-D-galactopiranósido)
X-Gal (5-Bromo-4-cloro-3-indolil-ß-D-galactopiranósido)
Formula: C₁₄H₁₅BrClNO₆
Pto. de fusión: 237…239 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00005666
Núm. CAS: 7240-90-6
EINECS: 230-640-8