5-Amino-1,2,3,4-tetrahidroftalazina-1,4-diona ≥97% (by HPLC)
Proveedor: Enzo Life Sciences
Atención
ALX610002G001 ALX610002G005
ENZOALX610002G001EA 49.5 EUR
ENZOALX610002G001 ENZOALX610002G005
5-Amino-1,2,3,4-tetrahidroftalazina-1,4-diona ≥97% (by HPLC)
5-Amino-1,2,3,4-tetrahidroftalazina-1,4-diona
Formula: C₈H₇N₃O₂
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00006890
Núm. CAS: 521-31-3
EINECS: 208-309-4